AMBH2D6FFB75
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
About This Item
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI
ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)