Documenti fondamentali
AMBH2D6FFB6A
Ambeed, Inc.
1H,1'H-2,2'-Bipyrrole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Iupac Name
1H,1'H-2,2'-bipyrrole
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6,9-10H
InChI
ULUNQYODBKLBOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10087-64-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)