AMBH2D6FF772
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalen-1-ol
About This Item
Iupac Name
7-fluoronaphthalen-1-ol
Inchi Code
1S/C10H7FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
InChI
BFANNCFXNHKKTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)