Documenti fondamentali
AMBH2D6FF5D6
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-8-10-6-7-11-12(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI
OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132274-70-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/132274-70-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)