Documenti fondamentali
AMBH2D6FF5AB
Ambeed, Inc.
Tamsulosin EP Impurity E
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.23
Numero MDL:
Iupac Name
5-formyl-2-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c1-13-7-3-2-6(5-10)4-8(7)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
InChI
HZZZXVQYTQPBPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105764-07-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)