Documenti fondamentali
AMBH2D6FF27C
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-phenoxybenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.11
Numero MDL:
Iupac Name
1-iodo-2-phenoxybenzene
Inchi Code
1S/C12H9IO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI
AOZLGVLVAJRLPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34883-46-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)