Documenti fondamentali
AMBH2D6FF27B
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-methoxy-2,3-dimethylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.09
Numero MDL:
Iupac Name
1-iodo-4-methoxy-2,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11IO/c1-6-7(2)9(11-3)5-4-8(6)10/h4-5H,1-3H3
InChI
HOIDZLKFAOGDFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17938-70-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)