Documenti fondamentali
AMBH2D6FF159
Ambeed, Inc.
2-(Methoxymethyl)benzene-1,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(methoxymethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-11-5-6-4-7(9)2-3-8(6)10/h2-4H,5,9-10H2,1H3
InChI
AVKBLCWBDLLVRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/337906-36-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)