Documenti fondamentali
AMBH2D6FF0F2
Ambeed, Inc.
1-Benzhydryl-3-iodoazetidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-benzhydryl-3-iodoazetidine
Inchi Code
1S/C16H16IN/c17-15-11-18(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
InChI
IBCVAYQWXMWFLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125735-40-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)