AMBH2D6FF0C4
Ambeed, Inc.
5-Chloro-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-chloro-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2O2/c1-11-4(7)2(6(12)13)3(10-11)5(8)9/h5H,1H3,(H,12,13)
InChI
VXTQDSCLSCPLPV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1202993-11-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)