Documenti fondamentali
AMBH2D6FDFC6
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-iodoaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4-difluoro-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-2-4(10)5(8)6(3)9/h1-2H,10H2
InChI
GNVJNOOHMIVNAH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1437316-91-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)