Documenti fondamentali
AMBH2D6FDDD4
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.13
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-bromobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15BrO2/c1-13-8(12)9-2-5-10(11,6-3-9)7-4-9/h2-7H2,1H3
InChI
QPKJFWIGJBWLTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23062-51-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)