Documenti fondamentali
AMBH2D6FDDCF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
Scegli un formato
100 MG
CHF 107.77
250 MG
CHF 137.16
1 G
CHF 264.53
SKU del venditore: A185202-100MG
CHF 107.77
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 107.77
250 MG
CHF 137.16
1 G
CHF 264.53
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.49
Numero MDL:
SKU del venditore: A185202-100MG
CHF 107.77
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2O2/c9-4-1-3-6(2-5(4)10)11-8(14)12-7(3)13/h1-2H,(H2,11,12,13,14)
InChI
DWHJEOWAZBCNNS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1166378-30-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)