AMBH2D6FDAE4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methyl-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
4-chloro-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-3-7(9)6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
KKQGRCQZEJUHAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427430-82-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)