AMBH2D6FDA38
Ambeed, Inc.
5,6-Dibromopyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
5,6-dibromo-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
InChI
NAAJNKAJCAUMJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)