Documenti fondamentali
AMBH2D6FD888
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c1-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI
AACXQAPPAREFQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116070-31-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)