Documenti fondamentali
AMBH2D6FD74A
Ambeed, Inc.
9-Phenylacridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.32
Numero MDL:
Iupac Name
9-phenylacridine
Inchi Code
1S/C19H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-15-10-4-6-12-17(15)20-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChI
MTRFEWTWIPAXLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/602-56-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)