Documenti fondamentali
AMBH2D6FD46F
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-iodoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.95
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrIN/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI
BWFLFNVNIISPPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927801-23-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)