Documenti fondamentali
AMBH2D6FC990
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
InChI
DEMKNLXJQNYAFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72093-07-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72093-07-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)