Documenti fondamentali
AMBH2D6FC97B
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.95
Numero MDL:
Iupac Name
4,7-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI
FARNFRFWNKSWAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/700871-88-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)