Documenti fondamentali
AMBH2D6FBF6F
Ambeed, Inc.
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.06
Numero MDL:
Iupac Name
3-iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c1-12-6-2-3-10-7-5(9)4-11-8(6)7/h2-4,11H,1H3
InChI
FXBWVCFNVDMWGE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190318-85-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)