Documenti fondamentali
AMBH2D6FBF45
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.01
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3BrF4O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI
IFMFJFGMOSTGLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1026962-68-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)