Documenti fondamentali
AMBH2D6FBECB
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-2-iodobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.49
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClIO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI
SPEFZJXZNVTFJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/181765-85-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)