Documenti fondamentali
AMBH2D6FBE42
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylpyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-7-3-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI
YEFFNSANFKOYSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914452-71-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)