AMBH2D6FBE1B
Ambeed, Inc.
2-Chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H17ClN4O/c1-18(2)13(20)11-7-9-8-16-14(15)17-12(9)19(11)10-5-3-4-6-10/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI
PMDDQOHZLBZUSO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)