Documenti fondamentali
AMBH2D6FBE0A
Ambeed, Inc.
Cyclopentanone-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
InChI
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2941-29-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)