AMBH2D6FB38F
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F3N2/c7-3-1-2(6(9,10)11)4(12)5(8)13-3/h1H,12H2
InChI
BVJJNBRZQVLPIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175277-67-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)