Documenti fondamentali
AMBH2D6FB2CD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-11-12-3-2-7(6-13)4-9(8)12/h2-6H,1H3
InChI
AHPBXOYVKDTSQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936637-97-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)