Documenti fondamentali
AMBH2D6FB2C9
Ambeed, Inc.
N-Boc-PEG1-bromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl (2-(2-bromoethoxy)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H18BrNO3/c1-9(2,3)14-8(12)11-5-7-13-6-4-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI
DMOPZPBTLCZSGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164332-88-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)