Documenti fondamentali
AMBH2D6FB28B
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8F3NO2/c1-17-10(16)9-5-6-7(11(12,13)14)3-2-4-8(6)15-9/h2-5,15H,1H3
InChI
HEEQKKQXILYZNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1098340-27-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)