Documenti fondamentali
AMBH2D6FB1E4
Ambeed, Inc.
N-(4-Hydroxybutyl)acrylamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-hydroxybutyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-7(10)8-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-6H2,(H,8,10)
InChI
YBWQZBVPWXXJKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%200
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/44915-40-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)