Documenti fondamentali
AMBH2D6FB168
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-indazol-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-2-6-4(1-7(5)11)3-9-10-6/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI
ZKVBYEQUNGMVQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206800-18-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)