Documenti fondamentali
AMBH2D6FB062
Ambeed, Inc.
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbutanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-methoxy-N-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2/c1-8(10-2)6(9)4-3-5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI
OTYOBNBVRQAUCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-66-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)