Documenti fondamentali
AMBH2D6FA6F1
Ambeed, Inc.
2-(3,5-Dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.16
Numero MDL:
Iupac Name
(3,5-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-4-7-5(2)9(8-4)3-6(10)11/h3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
HUUAJCXSNXEPAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/684249-99-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)