Documenti fondamentali
AMBH2D6FA682
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminopyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-amino-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
InChI
BNVLGAQNNFJKHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65326-33-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/65326-33-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)