AMBH2D6FA63C
Ambeed, Inc.
(6-Methoxypyridin-2-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-4,9H,5H2,1H3
InChI
OPXGBIUWGAUTER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63071-12-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)