AMBH2D6FA454
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,11H2,1H3
InChI
LBEKFAUAYVGHFP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41727-48-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)