Documenti fondamentali
AMBH2D6FA441
Ambeed, Inc.
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.12
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-3-methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-3-7(5-9)8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI
CFPCKNVBSYLJHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52407-92-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)