Documenti fondamentali
AMBH2D6FA3E5
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(1-bromoethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-(1-bromoethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-7H,1-2H3
InChI
IXZOUWPYWNKWCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16281-97-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)