AMBH2D6F9B7C
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-5-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
About This Item
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11BrO2/c1-17-11-7-8-13(15)12(9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
InChI
GVWLVBMHNRWWTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)