Documenti fondamentali
AMBH2D6F9A49
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxypicolinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.03
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-4-2-5(7(10)11)9-6(8)3-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI
UCVPDRVYDNGOIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060805-13-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1060805-13-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)