Documenti fondamentali
AMBH2D6F9A2F
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.44
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(6)9-3(2)7/h1H,(H2,7,8,9)
InChI
QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205672-25-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)