Documenti fondamentali
AMBH2D6F9906
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H,(H,11,12)
InChI
WHOCKNWCRFHEMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133427-08-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/133427-08-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)