Documenti fondamentali
AMBH2D6F985C
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C13H11N3/c1-2-6-11(7-3-1)10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
InChI
OQVSPZZIBWDHOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4706-43-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)