Documenti fondamentali
AMBH2D6F9849
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.14
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(8(12)13)11-10-6/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
XFHIMKNXBUKQNS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1077-96-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)