Documenti fondamentali
AMBH2D6F9809
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chloro-4-methylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.5
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-2-5(8)7(10)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI
ULCBEYQOSOVMMA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102170-52-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)