Documenti fondamentali
AMBH2D6F8E41
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinazoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.65
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-2-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c1-6-12-9-4-3-7(14-2)5-8(9)10(11)13-6/h3-5H,1-2H3
InChI
YOQQPWWCYHJCGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60395-90-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)