Documenti fondamentali
AMBH2D6F8DCB
Ambeed, Inc.
2,4,7-Trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.46
Numero MDL:
Iupac Name
2,4,7-trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2Cl3N3/c7-2-1-10-4-3(2)11-6(9)12-5(4)8/h1,10H
InChI
YKSHOCBYNLDZIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)