Documenti fondamentali
AMBH2D6F8DC4
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-6-2-5(9)1-4(3-11)7(6)10/h1-2H
InChI
NWWDPWGIGDDQRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1638487-41-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)