Documenti fondamentali
AMBH2D6F8CF4
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.01
Numero MDL:
Iupac Name
(5-bromo-3-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-2,10H,3H2
InChI
NPFXRHRCWLBISH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206968-92-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)